Print…
1,4-Pentadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
324663-25G 324663-5G
SIAL324663-25GEA 530 EUR
SIAL324663-25G SIAL324663-5G
1,4-Pentadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
1,4-Pentadien-3-ol
Fórmula: C₅H₈O
Número MDL : MFCD00008633
Número CAS: 922-65-6
EINECS: 213-080-9
UN: 1987
ADR: 3,III