Print…
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
216135-125G 216135-25G 216135-5G
SIAL216135-125GEA 923 EUR
SIAL216135-125G SIAL216135-25G SIAL216135-5G
Cobalt(II) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Fórmula: C₂CoN₂S₂
Densidade: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00010937
Número CAS: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8