Print…
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183059-10G 183059-50G
SIAL183059-10GEA 94.1 EUR
SIAL183059-10G SIAL183059-50G
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Número MDL : MFCD00002925
Número CAS: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4