Print…
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143995-25G 143995-5G
SIAL143995-25GEA 126 EUR
SIAL143995-25G SIAL143995-5G
Propargyl chloride, Sigma-Aldrich®
Propargyl chloride
Fórmula: C₃H₃Cl
Ponto de ebulição: 58 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Número MDL : MFCD00000980
Número CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,I