Print…
DL-α-Tocopherol
Fornecedor: EDQM
EDQMT1550000EA 235 EUR
EDQMT1550000
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Peso Molecular: 430,71 g/mol
Número MDL : MFCD00072051
Número CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0