n-Octano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13181.0F
A13181.AE
A13181.AP
A13181.0FEA
326
EUR
A13181.0F
A13181.AE
A13181.AP
n-Octano ≥98%
n-Octano
Purity: 98+%
CAS No.: 111-65-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.703
Refractive Index: 1.3980
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -57°
Boiling Point: 125-126°
Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 1696875
Merck Reference: 14,6749
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009556
Fórmula:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Ponto de ebulição: 125…126 °C Ponto de Fusão: –57 °C Densidade: 0,703 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009556 Número CAS: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 14,6749 |