Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
L17655.03
L17655.06
L17655.03EA
60.3
EUR
L17655.03
L17655.06
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Purity: 95%
CAS No.: 192863-35-7
Molecular Formula: C6H4BF4K
Formula Weight: 202.00
Melting Point: 290-292°
Beilstein Reference: 7783544
Fórmula:
C₆H₄BF₄K Ponto de Fusão: 290…292 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318170 Número CAS: 192863-35-7 |