Print…
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(p-tolyl)borate, Potassium p-tolyltrifluoroborate, (4-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17604.03 L17604.06
L17604.03EA 52.8 EUR
L17604.03 L17604.06
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 216434-82-1 Molecular Formula: C7H7BF3K Formula Weight: 198.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8290098
Fórmula: C₇H₇BF₃K
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318171
Número CAS: 216434-82-1