Potassium phenyltrifluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17568.03
L17568.06
L17568.03EA
39.5
EUR
L17568.03
L17568.06
Potassium phenyltrifluoroborate ≥98%
Potassium phenyltrifluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 153766-81-5
Molecular Formula: C6H5BF3K
Formula Weight: 184.00
Melting Point: 296-301°
Beilstein Reference: 7782070
Fórmula:
C₆H₅BF₃K Ponto de Fusão: 296…301 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318172 Número CAS: 153766-81-5 |