Print…
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
L16580.06 L16580.14
L16580.06EA 72.4 EUR
L16580.06 L16580.14
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Purity: 98% CAS No.: 307-37-9 Molecular Formula: C10H3F19O Formula Weight: 500.10 Melting Point: 83-90° Boiling Point: 95°/20mm MDL No.: MFCD00153234
Fórmula: C₁₀H₃F₁₉O
Peso Molecular: 500.1 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 83…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153234
Número CAS: 307-37-9