2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
L16560.06
L16560.14
L16560.06EA
63.9
EUR
L16560.06
L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 355-74-8
Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH
Formula Weight: 262.10
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 100°/3mm
MDL No.: MFCD00069087
Fórmula:
C₆H₆F₈O₂ Ponto de ebulição: 100 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 67…70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00069087 Número CAS: 355-74-8 |