3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
457
EUR
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne ≥97%
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Fórmula:
C₉H₇Cl Densidade: 1,095 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06411085 Número CAS: 3355-31-5 |