3-Phenyl-1-propyne ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
161
EUR
H53500.06
H53500.14
3-Phenyl-1-propyne ≥97% estabilizado
3-Phenyl-1-propyne
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Fórmula:
C₉H₈ Ponto de ebulição: 75 °C (20 mmHg) Densidade: 0,934 Ponto de Inflamação: 52 °C (126 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134431 Número CAS: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |