Propargyl amine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
H53495.06
H53495.14
H53495.06EA
75.4
EUR
H53495.06
H53495.14
Propargyl amine 98%
Propargyl amine
Purity: 98%
CAS No.: 2450-71-7
Molecular Formula: C3H5N
Formula Weight: 55.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.449
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 773681
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008198
Fórmula:
C₃H₅N Peso Molecular: 55.08 g/mol Ponto de ebulição: 83 °C Densidade: 0.86 Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F) |
Número MDL :
MFCD00008198 Número CAS: 2450-71-7 EINECS: 219-513-8 UN: 3286 ADR: 3 II |