tert-Butyl propiolate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
H51048.03
H51048.06
H51048.03EA
133
EUR
H51048.03
H51048.06
tert-Butyl propiolate ≥98%
tert-Butyl propiolate
Purity: 98%
CAS No.: 13831-03-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 52-53°/27mm
Beilstein Reference: 1747175
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060100
Fórmula:
C₇H₁₀O₂ Peso Molecular: 126.16 g/mol Ponto de ebulição: 52…53 °C (27 mmHg) Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 0.919 Ponto de Inflamação: 28 °C (82 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060100 Número CAS: 13831-03-3 UN: 3272 ADR: 3 III |