Print…
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 258 EUR
H28758.06 H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Fórmula: C₆H₄BF₃IK
Peso Molecular: 309.91 g/mol
Ponto de Fusão: 297…299 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800738
Número CAS: 912350-00-6