ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25722.06
B25722.14
B25722.06EA
95.5
EUR
B25722.06
B25722.14
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 2491-36-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 45-47°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD01727570
Fórmula:
C₈H₇BrO₂ Ponto de Fusão: 45…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01727570 Número CAS: 2491-36-3 UN: 3263 ADR: 8,II |