4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24469.06
B24469.14
B24469.06EA
70.7
EUR
B24469.06
B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 18640-58-9
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2050098
Fórmula:
C₈H₆BrNO₃ Ponto de Fusão: 117…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016985 Número CAS: 18640-58-9 EINECS: 242-469-6 |