1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
B20156.18
B20156.09
B20156.30
B20156.18EA
224
EUR
B20156.18
B20156.09
B20156.30
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Fórmula:
C₈H₅F₁₃O Ponto de ebulição: 90 °C (20 mmHg) Densidade: 1,68 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042143 Número CAS: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |