1,4-Hexadiene mistura cis- e trans- ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hexa-1,4-diene
B20060.06
B20060.14
B20060.06EA
78.8
EUR
B20060.06
B20060.14
1,4-Hexadiene mistura cis- e trans- ≥99%
1,4-Hexadiene
Purity: 99%
CAS No.: 592-45-0
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1731889
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00009298
Fórmula:
C₆H₁₀ Peso Molecular: 82.15 g/mol Ponto de ebulição: 64…66 °C Densidade: 0.710 Ponto de Inflamação: –26 °C (–15 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009298 Número CAS: 592-45-0 EINECS: 209-756-8 UN: 2458 ADR: 3 II |