1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18369.06
A18369.14
A18369.22
A18369.06EA
67.4
EUR
A18369.06
A18369.14
A18369.22
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, Grau técnico
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 90%
CAS No.: 431-46-9
Molecular Formula: C3H5F3O2
Formula Weight: 130.07
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3330
Boiling Point: 96°
Beilstein Reference: 1737758
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00013572
Fórmula:
C₃H₅F₃O₂ Ponto de ebulição: 96 °C Densidade: 1,360 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013572 Número CAS: 431-46-9 EINECS: 207-072-4 UN: 3271 ADR: 3,III |