Phenyl propargyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18272.03
A18272.06
A18272.14
A18272.03EA
43.5
EUR
A18272.03
A18272.06
A18272.14
Phenyl propargyl ether ≥98%
Phenyl propargyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Fórmula:
C₉H₈O Ponto de ebulição: 89…90 °C (14 mmHg) Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) |
Número MDL :
MFCD00048107 Número CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |