trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17531.06
A17531.14
A17531.22
A17531.06EA
29.5
EUR
A17531.06
A17531.14
A17531.22
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Purity: 98+%
CAS No.: 538-81-8
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
Boiling Point: 350°/720mm
Beilstein Reference: 1905937
Merck Reference: 14,3320
MDL No.: MFCD00004791
Fórmula:
C₁₆H₁₄ Ponto de ebulição: 350 °C (720 mmHg) Ponto de Fusão: 151…154 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004791 Número CAS: 538-81-8 EINECS: 212-952-6 Merck Index: 14,3320 |