DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
Purity: 97+%
CAS No.: 10191-41-0
Molecular Formula: C29H50O2
Formula Weight: 430.72
Flash Point: 240°(464°F)
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.5050
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-220°/0.1mm
Beilstein Reference: 94012
Merck Reference: 14,10021
MDL No.: MFCD00072051
Fórmula:
C₂₉H₅₀O₂ Ponto de ebulição: 200…220 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 2…4 °C Densidade: 0,950 Ponto de Inflamação: 240 °C (464 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00072051 Número CAS: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 Merck Index: 14,10021 |