Propagyl bromide ≥80% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Bromopropyne
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
A16580.ADEA
55.9
EUR
A16580.AD
A16580.AK
A16580.AU
Propagyl bromide ≥80% estabilizada
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7
Molecular Formula: HC≡CCH2Br
Formula Weight: 118.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: -61°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 605309
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000241
Fórmula:
C₃H₃Br Peso Molecular: 118.96 g/mol Ponto de ebulição: 88…90 °C Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 1.335 Ponto de Inflamação: 3 °C (37 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000241 Número CAS: 106-96-7 EINECS: 203-447-1 UN: 2924 ADR: 3 II |