Print…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
A14319.14 A14319.06
A14319.14EA 259 EUR
A14319.14 A14319.06
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 77811-44-0 Molecular Formula: C7H7BrN2O2 Formula Weight: 231.06 Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 3530524
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052919
Número CAS: 77811-44-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III