Phenyl propargyl ether ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Fórmula:
C₉H₈O Ponto de ebulição: 89…90 °C (14 mmHg) Densidade: 1,030 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048107 Número CAS: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |