Print…
Propagyl amine hydrochloride ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propargylamine hydrochloride, Prop-2-yn-1-amine hydrochloride
43775.03 43775.06
43775.03EA 38.6 EUR
43775.03 43775.06
Propagyl amine hydrochloride ≥95%
Propagyl amine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 15430-52-1 Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl Formula Weight: 91.54 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012907
Fórmula: C₃H₆ClN
Peso Molecular: 91.54 g/mol
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012907
Número CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II