Print…
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 20.6 EUR
ACRO382920010 ACRO382920050
Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 137…139 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,894 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009237
Número CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %