Print…
3-Phenyl-1-propyne 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
376800010 376800050 376800250
ACRO376800010EA 66.6 EUR
ACRO376800010 ACRO376800050 ACRO376800250
3-Phenyl-1-propyne 97% estabilizado
3-Phenyl-1-propyne
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 75 °C (20 mmHg)
Densidade: 0,934 g/cm³
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134431
Número CAS: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 to 400 ppm BHT