Print…
Propargyltrimethylsilane 80-90% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(propargyl)silane, 3-(Trimethylsilyl) propyne, Trimethyl(prop-2-yn-1-yl)silane
366630010 366630050
ACRO366630010EA 173 EUR
ACRO366630010 ACRO366630050
Propargyltrimethylsilane 80-90% estabilizada
Propargyltrimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₂Si
Peso Molecular: 112.25 g/mol
Ponto de ebulição: 91…93 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.75 g/cm³
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042922
Número CAS: 13361-64-3
EINECS: 236-427-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 80 to 90 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone