Print…
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-octanol, 1H,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
277260050 277260250
ACRO277260050EA 41.1 EUR
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol
Fórmula: C₈H₃F₁₅O
Ponto de ebulição: 100…102 °C (100hPa)
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004675
Número CAS: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Encomendar
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %