Print…
3-Propanolida 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propiolactona
269040050 269040250 269041000 269045000
ACRO269040050EA 160 EUR
ACRO269040050 ACRO269040250 ACRO269041000 ACRO269045000
3-Propanolida 98%, puro
3-Propanolida
Fórmula: C₃H₄O₂
Peso Molecular: 72.06 g/mol
Ponto de ebulição: 155
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1.146 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005169
Número CAS: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
UN: 3382
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %