Print…
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromopropyne
131480500 131482500 131480010
ACRO131480500EA 50.5 EUR
ACRO131480500 ACRO131482500 ACRO131480010
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) estabilizada
Propagyl bromide
Fórmula: C₃H₃Br
Peso Molecular: 118.96 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Fusão: -43
Densidade: 1.38 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000241
Número CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 3286
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO