Print…
Propagyl amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propargylamine hydrochloride, Prop-2-yn-1-amine hydrochloride
131470010 131470100
ACRO131470010EA 39.6 EUR
ACRO131470010 ACRO131470100
Propagyl amine hydrochloride 95%
Propagyl amine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆ClN
Peso Molecular: 91.54 g/mol
Ponto de Fusão: 175…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012907
Número CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %