Print…
Propargyl amine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 75.6 EUR
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
Propargyl amine 99%
Propargyl amine
Fórmula: C₃H₅N
Peso Molecular: 55.08 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008198
Número CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %