Print…
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
117220250 117221000
ACRO117220250EA 79.9 EUR
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Fórmula: C₁₆H₁₄
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Número MDL : MFCD00004791
Número CAS: 538-81-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C