n-Octadecano ≥90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44301.A1
44301.A7
44301.A1EA
87.3
EUR
44301.A1
44301.A7
n-Octadecano ≥90%, tech.
n-Octadecano
Purity: 90%
CAS No.: 593-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3
Formula Weight: 254.50
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Crystalline mass/melt
Density: 0.782
Refractive Index: 1.4390
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 28°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00009007
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₃ Ponto de ebulição: 317 °C Ponto de Fusão: 28 °C Densidade: 0,782 Ponto de Inflamação: 166 °C (330 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009007 Número CAS: 593-45-3 EINECS: 209-790-3 |