n-Octacosane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42460.09
42460.18
42460.30
42460.09EA
34.5
EUR
42460.09
42460.18
42460.30
n-Octacosane ≥99%
n-Octacosane
Purity: 99%
CAS No.: 630-02-4
Molecular Formula: CH3(CH2)26CH3
Formula Weight: 394.77
Flash Point: 227°(441°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 440°
MDL No.: MFCD00009355
Fórmula:
H₃C(CH₂)₂₆CH₃ Ponto de ebulição: 440 °C Ponto de Fusão: 61…63 °C Densidade: 0,8067 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 227 °C (441 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009355 Número CAS: 630-02-4 EINECS: 211-125-7 |