Print…
Bureta compacta, com torneira de PTFE, vidro borossilicato âmbar, classe B, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
13926 13928
BRND13926EA 114 EUR
BRND13926 BRND13928
Bureta compacta, com torneira de PTFE, vidro borossilicato âmbar, classe B, SILBERBRAND
Buretas
Vidro borossilicato 5.4 âmbar, classe B.
  • Calibradas para dispensação 'TD, Ex'
  • Graduação branca com distância reduzida entre as subdivisões para buretas de 25 ml.
25 ml: limites de erro de acordo com a classe B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, classe B.
Fornecimento: bureta fornecida com torneira com ponta de precisão.