Print…
Calorímetros, C 200
Fornecedor: IKA
8802500 10002387
431-2900EA 24730 EUR
431-2900 IKAA10002387
Calorímetros, C 200
Calorímetros
Calorímetro semi-automatizado, compacto e economizador de espaço, para determinar os valores caloríficos de amostras líquidas e sólidas.
  • Enchimento e ventilação manual de oxigénio, preparação manual da água
  • Inclui bateria externa, em conformidade com todas as tensões globais de 100 - 240 V AC, 50/60 Hz; o calorímetro é alimentado com uma tensão de funcionamento reduzida de 24 V DC
  • Adequado para usar com o software do calorímetro Calwin C 5040: monitorização e visualização do procedimento de medição
Adequado para fins educacionais (p.ex. escolas técnicas, universidades) e para laboratórios comerciais e industriais com um número reduzido de amostras. Os quatro procedimentos de teste diferentes, isoperibol, dinâmico, temporizado (ignição automática e cálculo do valor calorífico) ou manual (ignição em função do utilizador e cálculos manuais), permitem uma adaptação ideal a várias tarefas.
Fornecimento: Fornecidos com dispositivo básico (célula de medição) C 200 incl. bateria e adaptador de ignição, recipiente de decomposição C 5010, estação de oxigénio C 248 e outros consumíveis para instalação e calibração.