Print…
Bureta compacta, com torneira de PTFE intercambiável, tira Schellbach, classe AS, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
13916 13918 13913
612-7160EA 97.2 EUR
612-7160 612-7161 612-7159
Bureta compacta, com torneira de PTFE intercambiável, tira Schellbach, classe AS, BLAUBRAND®
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS, DE-M marcação.
  • Calibradas para dispensação 'TD, Ex'
  • Conceito modular - todos os componentos, incluindo a torneira em PTFE, são substituíveis
  • Escala Schellbach
Certificações: DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: também está disponível a pedido buretas com certificado individual, certificado individual USP, certificado de calibração DAkkS.
Fornecimento: Informações de entrega: inclui a bureta com escala Schellbach, torneira com ponta de precisão e certificado de lote.