Print…
n-Nonano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
8.06838.0100EA 55.6 EUR
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
n-Nonano para síntese, Sigma-Aldrich®
n-Nonano
Fórmula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009574
Número CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -53 °C
Molar Mass 128.25 g/mol
Boiling Point 151 °C
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C