Print…
n-Nonadecane, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
74158-1G 74158-5G
74158-1GEA 23.4 EUR
74158-1G 74158-5G
n-Nonadecane, Supelco®
n-Nonadecane
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Ponto de ebulição: 329,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32,5 °C
Densidade: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009012
Número CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04de4ba35a4af2a5beef17009e6a5176edae15b&vid=6891660a5fcf1a7cf224756156004b5284d3e169&prid=web&clid=SAPDAM