Print…
n-Hexano ≥95%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24611.297EA 22.2 EUR
24611.297 24611.366 24611.468 24611.550
n-Hexano ≥95%, TECHNICAL
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 69
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 95 %
Boiling point 68 - 70 °C
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm