Print…
n-Hexano, desidratado (máx. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® para síntese
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
24580.290EA 34.6 EUR
24580.290 24580.324 24580.460 24580.550
n-Hexano, desidratado (máx. 0.01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® para síntese
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm