Print…
n-Hexano 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
24575.320EA 128 EUR
24575.320 24575.290 BDH24575.400 24575.400 24575.9010 24575.9030
n-Hexano 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
n-Hexano
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 69
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 97 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %