Print…
Hexano (mistura de isómeros), TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexanes, Isohexane
24574.323EA 41.5 EUR
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Hexano (mistura de isómeros), TECHNICAL
Hexano (mistura de isómeros)
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 68…70 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179311
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm