Print…
n-Hexano, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
1.07023.2511EA 158 EUR
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
n-Hexano, EMPARTA® ACS reagente analítico, Supelco®
n-Hexano
Merck Millipore offers EMPARTA® grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94,3 °C
Densidade: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM