n-Hexano, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04367.1000EA
88.9
EUR
1.04367.1000
1.04367.9190
1.04367.2511
1.04367.2500
1.04367.6025
n-Hexano, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
n-Hexano
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso Molecular: 86,18 g/mol Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –94,3 °C Densidade: 0,659 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –22 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009520 Número CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Purity (GC) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.659 - 0.662 |
Thiophene | conforms |
Aromatics (as benzene) | ≤ 0.01 % |
Sulfur compounds (as S) | ≤ 0.005 % |
Matter discolored by H₂SO₄ | ≤ 10 Hazen |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.005 % |
ACS |